Learn More
Concentrat d’acide sulfurique, pour 1 L de solution étalon, H2SO4 0,5 M (1,0 N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15623660
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
1 de chaque
6 x 1 de chaque
Conditionnement:
Ampoule
Plastic Bottle
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
pour 1 L de solution étalon, 0,5 M H2SO4 (1,0 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric Acid Concentrate
Conditionnement Plastic Bottle
Quantité 1 Ea.
Formule linéaire H2SO4
Numéro UN UN2796
Beilstein 2037554
Poids de la formule 98.08g/mol