Learn More
Acide sulfurique, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T.Baker™
Code produit. 15538604
Click to view available options
Quantité:
0,5 L
1 L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Analysé jusqu’à la recherche de 64 métaux maximum dans la gamme faible des parties par milliard (ppb), garantissant ainsi une interférence de fond faible pour effectuer une analyse critique des métaux à l’état de traces.
Les acides BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus permettent de tester plus de métaux à l’état de traces avec des spécifications plus strictes.
  • Qualité garantie pour 64 métaux maximum à l’état de traces testés jusqu’à des niveaux faibles de parties par milliard (ppb)
  • La cohérence entre les lots garantit des résultats fiables entre les tests
  • Conditionnement en PEHD à économie d’espace avec de faibles substances extractibles métalliques
  • Sécurité accrue grâce aux bouchons inviolables
  • Flacons en PEHD recyclables respectueux de l’environnement
  • Des protocoles stricts dans une installation ISO garantissent la qualité dans la fabrication
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
pH 2,4 (1,0 M de sol. aq.)
Couleur Incolore
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 295°C à 315°C
Densité 1,84 g/cm3 à 20°C
Odeur Inodore
Conditionnement HDPE
Notes de qualité de la pureté For use in Trace Metal Analysis
Quantité 1 L
Viscosité 23 mPas à 20°C
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Poids de la formule 98.08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.