Learn More
Acide sulfurique, réactif ACS, 95,0 à 98,0 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 mL
500ml
1 L
1 L
2,5 L
4 L
4 x 100 mL
4 x 4 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Glass Bottle
Plastic Bottle
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sulfuric Acid |
Densité | 1.840g/mL at 25°C |
Conditionnement | Glass Bottle |
Résidus après l’allumage | ≤5ppm |
Tension de vapeur | 1mmHg (146°C) |
Quantité | 500 mL |
Formule linéaire | H2SO4 |
Numéro UN | 1830 |
Beilstein | 2037554 |
Poids de la formule | 98.08g/mol |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfuric acid
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid