Spécification
Aspect | Incolore |
pH | < 1 |
Composition | Acide sulfurique 7,5 mol/l |
Concentration | 735,6g de H2SO4 pour 1 L de H2O = 15 N (±0,03/20°C) |
Densité | 1,42 g/ml |
Odeur | Inodore |
Quantité | 1 L |
Forme physique | Liquide |
Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique, 7,5 M, Chem Lab™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu