Learn More
Acide sulfurique, solution à 50% en poids, Chem-Lab Code produit.: 11959252
Acide sulfurique, solution à 50% en poids, Chem-Lab
Code produit. 11959252
1 L, Polyéthylène
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Polyéthylène
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11959252
Marque: Chem Lab CL02.2623.1000
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Idéal pour le TMAR et comme solvant pour le caprolactame. L’acide sulfurique, solution à 50 % en poids, Chem-Lab est une solution de 698 g de H2SO4 par litre d’eau à utiliser comme réactif et agent neutralisant dans les applications de laboratoire.
L’acide sulfurique est un acide minéral fortement corrosif et fort qui présente différentes propriétés en fonction de sa concentration. Il s’agit d’un liquide visqueux, incolore à légèrement jaune. L’acide sulfurique est un acide diprotique hygroscopique. L’acide sulfurique concentré a des propriétés déshydratantes et oxydantes fortes. L’acide sulfurique dilué est un bon électrolyte.
Spécification
Aspect Incolore
pH < 1
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Composition 698 g H2SO4 pour 1 L H2O
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 119°C
Concentration 50 % en poids
Densité 1,39 g/ml
Odeur Inodore
Conditionnement Polyéthylène
Quantité 1 L
Formule moléculaire H2O4S
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00064589
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Poids de la formule 98.08g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acide sulfurique 50 poids % solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique, solution à 50% en poids, Chem-Lab >