Learn More
Acide sulfurique, 4 M, Chem-Lab
Idéal pour les applications de titration en laboratoire. Acide sulfurique, 4 M, Chem-Lab est une solution de 392,32 g H2SO4 par litre d’eau pour une utilisation dans des analyses volumétriques. Également connu sous le nom d’acide de batterie, qui est utilisé dans les batteries au plomb-acide.
118.00€ - 179.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-93-9, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.07 |
Numéro MDL | MFCD00064589 |
Clé InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
CID PubChem | 1118 |
ChEBI | CHEBI:26836 |
Nom IUPAC | acide sulfurique |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11923313
|
Chem Lab
CL05.2624.1000 |
1 L |
118.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11933313
|
Chem Lab
CL05.2624.9010 |
10 L |
179.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L’acide sulfurique est un acide minéral fortement corrosif et fort qui présente différentes propriétés en fonction de sa concentration. Il s’agit d’un liquide visqueux, incolore à légèrement jaune. L’acide sulfurique est un acide diprotique hygroscopique. L’acide sulfurique concentré a des propriétés déshydratantes et oxydantes fortes. L’acide sulfurique dilué est un bon électrolyte.Identifiants chimiques
7664-93-9, 7732-18-5 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
1118 | |
acide sulfurique |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
CHEBI:26836 | |
OS(O)(=O)=O |
Spécification
< 1 | |
7664-93-9, 7732-18-5 | |
0°C | |
4 mol/l | |
Inodore | |
8 N (±0,016, 20°C) | |
Liquide | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
acide sulfurique | |
1118 | |
98.08g/mol |
Incolore | |
392,32 g H2SO4 pour 1 L H2O | |
100°C | |
1,23 g/ml | |
Polyéthylène | |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
Soluble dans l’eau | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Garder le récipient hermétiquement fermé.
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Sulfuric acid 4 mol/l
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid