Learn More
Acide sulfurique, 3 M, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Spécification
Spécification
Aspect | Incolore |
pH | < 1 |
Composition | Acide sulfurique 3 mol/l |
Concentration | 294,24 g de H2SO4 pour 1 L de H2O = 6 N (±0,012/20°C) |
Densité | 1,18 g/ml |
Odeur | Inodore |
Quantité | 1 L |
Forme physique | Liquide |
Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acide sulfurique 3 mol/l
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid