Learn More
Acide sulfurique, 1 N, BAKER ANALYZED, J.T.Baker™
Une solution volumétrique de qualité supérieure est prête à être utilisée pour les applications industrielles de laboratoire et spécialisées.
65.95€ - 223.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-93-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.07 |
Numéro MDL | MFCD00064589 |
Clé InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
CID PubChem | 1118 |
ChEBI | CHEBI:26836 |
Nom IUPAC | acide sulfurique |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10036090
|
JT Baker
7102.1000 |
1 L | HDPE |
65.95€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10792612
|
JT Baker
7102.9010 |
10 L | Polycube |
223.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Standardisé potentiométriquement contre le NIST SRM 351, le carbonate de sodium
- L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
- Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
- Les améliorations mises au point par J.T.Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Chemical Identifiers
7664-93-9 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
1118 | |
acide sulfurique |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
CHEBI:26836 | |
OS(O)(=O)=O |
Specifications
Sulfuric acid | |
7664-93-9 | |
100°C | |
1 g/cm3 à 20°C | |
Inodore | |
Standardized potentiometrically against NIST SRM 351, Sodium Carbonate | |
H2O4S | |
Liquide | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 | |
BAKER ANALYZED™ |
Incolore | |
0°C | |
0,5mol/l | |
Max. 0,3 ppm | |
1,100 hPa (50°C) | |
1 N | |
1 mPaS à 20°C | |
MFCD00064589 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
acide sulfurique | |
1118 | |
98.08g/mol |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-639-5