Learn More
Acide sulfurique, 0,9 M
21.60€ - 193.00€
Spécification
Concentration | 0,9 M |
---|---|
Conditionnement | 1 L |
Normalité | 1,8 N |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12037276
|
Reagecon
SU21001 |
1 L |
21.60€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11553012
|
Reagecon
SU20925 |
25 L |
193.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spezifikation
0,9 M | |
1 L | |
1,8 N |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- ||Attention
Gefahrenkategorie
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Sicherheitshinweis
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid