Learn More
Acide sulfurique, 0,5 M, Chem-Lab
Code produit. 11953303
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Polyéthylène
Éthylène propylène
Idéal pour les applications de titration en laboratoire. Acide sulfurique, 0,5 M, Chem-Lab est une solution diluée de 49,04 g H2SO4 par litre d’eau pour une utilisation dans des analyses volumétriques.
L’acide sulfurique est un acide minéral fortement corrosif et fort qui présente différentes propriétés en fonction de sa concentration. Il s’agit d’un liquide visqueux, incolore à légèrement jaune. L’acide sulfurique est un acide diprotique hygroscopique. L’acide sulfurique concentré a des propriétés déshydratantes et oxydantes fortes. L’acide sulfurique dilué est un bon électrolyte.
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
pH < 1
Couleur Incolore
Composition 49,04 g H2SO4 pour 1 L H2O
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Concentration 0,5mol/l
Densité 1,03 g/ml
Odeur Inodore
Conditionnement Éthylène propylène
Normalité 1 N (±0,002, 20°C)
Quantité 5 L
Viscosité 1,07 cSt
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Poids de la formule 98.08g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acide sulfurique 0.5 mol/l
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: H2SO4/H2O