Learn More
Acide sulfurique, 0,2 N de solution normalisée, Thermo Scientific Chemicals
30.10€ - 138.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-93-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.07 |
Numéro MDL | MFCD00064589 |
Clé InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | sulfuric acid |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15492117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045062.K2 |
1 L |
30.10€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15402127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045062.K7 |
4 L |
56.60€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15412127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045062.M4 |
20 L |
138.00€
20L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sulfuric acid, 0.2N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7664-93-9 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
OS(O)(=O)=O |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
sulfuric acid |
Spécification
Sulfuric acid, 0.2N Standardized Solution | |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
sulfuric acid | |
98.08 |
7664-93-9 | |
Liquide | |
Miscible with water. | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-639-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WS5600000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only