Learn More
Acide sulfurique, 0,05 M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit. 10702812
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
HDPE
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Une solution volumétrique de qualité supérieure est prête à être utilisée pour les applications industrielles de laboratoire et spécialisées.
  • Standardisé potentiométriquement par rapport au NIST SRM 351, carbonate de sodium
  • L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
  • Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
  • Les améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
CAS 7664-93-9
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Concentration 0,05 mol/l
Densité 1 g/cm3 à 20°C
Métaux lourds (sous forme de Pb) Max. 0,3 ppm
Conditionnement HDPE
Notes de qualité de la pureté Standardized potentiometrically against NIST SRM 351, Sodium Carbonate
Normalité 0,1 N
Quantité 1 L
Formule moléculaire H2O4S
Viscosité 1 mPaS à 20°C
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00064589
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Informations sur la solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Poids de la formule 98.08g/mol
Qualité BAKER ANALYZED™