Learn More
Acide sulfurique, 0,01 M, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11503032 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1 L
Fabriqués selon les méthodes officielles d’analyse de l’AOAC International. L’acide sulfurique, 0,01 M, Reagecon™ est une solution volumétrique analytique prête à l’emploi avec 0,981 g/l de H2SO4 dans l’eau pour une utilisation comme réactif de laboratoire. Il convient également à une utilisation dans l’industrie alimentaire.
L’acide sulfurique est un acide minéral fortement corrosif et fort, avec de nombreuses utilisations, notamment comme réactif de laboratoire pour la titration manuelle et automatisée. Cette solution est fabriquée selon les méthodes officielles d’analyse de l’AOAC International. Il est également utilisé dans les tests de cholestérol et de glycérol dans les œufs de l’industrie alimentaire.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Couleur Jaune
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Concentration 0,01 M
Odeur Âcre
Conditionnement 1 L
Normalité 0,0832 N
Quantité 1 L
Formule moléculaire H2O4S
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00064589
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Poids de la formule 98.079g/mol