Learn More
Acide sulfurique, 0,01 M
84.40€ - 132.00€
Spécification
Aspect | Incolore |
---|---|
pH | < 2 |
Composition | Acide sulfurique 0.01 mol/L |
Concentration | 0.981 g H2SO4/l H2O = 0.02 N (± 0.00004/20°C) |
Densité | 1 g/ml |
Odeur | Inodore |
Forme physique | Liquide |
Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10254052
|
Chem Lab
CL05.2610.1000 |
1 L |
84.40€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11903293
|
Chem Lab
CL05.2610.5000 |
5 L |
132.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Réactifs pour la phase de décomposition-séparation• Acide sulfurique 0,02N, 1 l
Spécification
Incolore | |
Acide sulfurique 0.01 mol/L | |
1 g/ml | |
Liquide |
< 2 | |
0.981 g H2SO4/l H2O = 0.02 N (± 0.00004/20°C) | |
Inodore | |
Soluble dans l’eau |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique, 0,01 M