Learn More
Complexe trioxyde de soufre-triméthylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
35.50€ - 302.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3162-58-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H9NO3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 139.17 |
Numéro MDL | MFCD00012421 |
Clé InChI | DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sulfur trioxide trimethylamine complex, sulfur trioxide trimethylamine, sulfur trioxide-trimethylamine complex, sulphur trioxide trimethylamine 1:1, sulfur trioxide-trimethylamine, trimethylamine sulfur trioxide, sulfur trioxide; trimethylamine, 1n1&1&&so3 complex, trimethylamine, compd. with sulfur trioxide 1:1, trimethylamine, compound with sulphur trioxide |
CID PubChem | 222852 |
Nom IUPAC | N,N-diméthylméthanamine ; Trioxyde de soufre |
SMILES | CN(C)C.O=S(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11369983
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00302.14 |
25 g |
35.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11379983
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00302.22 |
100 g |
89.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11389983
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00302.36 |
500 g |
302.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sulfur trioxide-trimethylamine complex acts as a reagent for sulfonation and sulfamation reactions. It is used as a reactant for the synthesis of sulfate-conjugated resveratrol metabolites and chitooligosaccharides. It is used in association with dodecyl thioglycopyranoside, which acts as a surfactant for enantiomeric separation. Further, it acts as a nucleophile used for the preparation of alfa-tosyloxy ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe complexe trioxyde de soufre-triméthylamine agit comme réactif pour les réactions de sulfonation et de sulfamation. Il est utilisé comme réactif pour la synthèse des métabolites de resvératrol conjugués au sulfate et des chitooligosaccharides. Il est utilisé en association avec le dodécyl thioglycopyranoside, qui agit comme surfactant pour la séparation énantiomérique. De plus, il agit comme un nucléophile utilisé pour la préparation des cétones alpha-tosyloxy.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude et l’éthanol. Légèrement soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
3162-58-1 | |
139.17 | |
DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N | |
222852 | |
CN(C)C.O=S(=O)=O |
C3H9NO3S | |
MFCD00012421 | |
sulfur trioxide trimethylamine complex, sulfur trioxide trimethylamine, sulfur trioxide-trimethylamine complex, sulphur trioxide trimethylamine 1:1, sulfur trioxide-trimethylamine, trimethylamine sulfur trioxide, sulfur trioxide; trimethylamine, 1n1&1&&so3 complex, trimethylamine, compd. with sulfur trioxide 1:1, trimethylamine, compound with sulphur trioxide | |
N,N-diméthylméthanamine ; Trioxyde de soufre |
Spécification
Sulfur trioxide-trimethylamine complex | |
∽235°C (decomposition) | |
(CH3)3N:SO3 | |
UN3261 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in hot water and ethanol. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in water. | |
CN(C)C.O=S(=O)=O | |
139.17 | |
139.17 |
3162-58-1 | |
C3H9NO3S | |
MFCD00012421 | |
3681759 | |
sulfur trioxide trimethylamine complex, sulfur trioxide trimethylamine, sulfur trioxide-trimethylamine complex, sulphur trioxide trimethylamine 1:1, sulfur trioxide-trimethylamine, trimethylamine sulfur trioxide, sulfur trioxide; trimethylamine, 1n1&1&&so3 complex, trimethylamine, compd. with sulfur trioxide 1:1, trimethylamine, compound with sulphur trioxide | |
DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-diméthylméthanamine ; Trioxyde de soufre | |
222852 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 221-614-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only