Learn More
Soufre dans une solution étalon d’isooctane, Specpure™, 15 μg/g (0,0015 %), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sulfur in Isooctane standard solution |
Note relative au nom | 15μg/g (0.0015%) |
Quantité | 100 mL |
Couleur | Incolore |
Numéro MDL | MFCD00804269 |
Numéro UN | UN1262 |
Qualité | Specpure™ |
Odeur | Petrol-like |
Forme physique | Liquide |