Learn More
Soufre, 99,999 %, (traces de métal), Thermo Scientific Chemicals
41.40€ - 403.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7704-34-9 |
---|---|
Formule moléculaire | S |
Poids moléculaire (g/mol) | 32.06 |
Numéro MDL | MFCD00085316 |
Clé InChI | NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot |
CID PubChem | 5362487 |
ChEBI | CHEBI:26833 |
Nom IUPAC | soufre |
SMILES | [S] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10401441
|
Thermo Scientific Acros
199930100 |
10 g | Flacon en verre |
41.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10411441
|
Thermo Scientific Acros
199930500 |
50 g | Flacon en verre |
134.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10113790
|
Thermo Scientific Acros
199932500 |
250 g | Flacon en verre |
403.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
7704-34-9 | |
32.06 | |
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N | |
5362487 | |
soufre |
S | |
MFCD00085316 | |
polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot | |
CHEBI:26833 | |
[S] |
Spécification
445.0°C | |
114.0°C | |
7704-34-9 | |
Pièces (pièces de 12 mm et plus petites) | |
S | |
01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297 | |
15, 9099 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether, soluble in carbon disulfide, benzene, (about 2.4%, at 30°C, much more at higher temps.),toluene,, acetone (2.65% at 25°C), chloroform (1.5% at 18°C) | |
[S] | |
32.06 | |
CHEBI:26833 | |
99.999% | |
2.36 |
Sulfur | |
99.999% | |
Jaune | |
99.999% | |
MFCD00085316 | |
168°C | |
polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot | |
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N | |
soufre | |
5362487 | |
32.05 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Enlever les vêtements contaminés et l
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-722-6
missing translation for 'rtecsNumber' : WS4250000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only