Learn More
Soufre, 99,5 %, sublimé, Thermo Scientific Chemicals
25.73€ - 119.60€
Identifiants chimiques
CAS 7704-34-9
Formule moléculaire S
Poids moléculaire (g/mol) 32.06
Numéro MDL MFCD00085316
Clé InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
CID PubChem 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nom IUPAC soufre
SMILES [S]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10400101
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
201250250
25 g Bouteille en plastique
25.73€
25g
10740711
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
201250025
2.5 kg Flacon en plastique
119.60€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7704-34-9
32.06
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
5362487
soufre
S
MFCD00085316
polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
CHEBI:26833
[S]
Spécification
445.0°C
114.0°C
7704-34-9
Poudre
S
01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297
15, 9099
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether, soluble in carbon disulfide, benzene, (about 2.4%, at 30°C, much more at higher temps.),toluene,, acetone (2.65% at 25°C), chloroform (1.5% at 18°C)
[S]
32.06
CHEBI:26833
99.5%
Sulfur
99.5%
Jaune
99.4% min
MFCD00085316
168°C
polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
soufre
5362487
32.05
2.36
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Enlever les vêtements contaminés et l
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-722-6
missing translation for 'rtecsNumber' : WS4250000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Sulfur
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.