Learn More
Thermo Scientific™ SulfoLink™ Immobilization Kit for Proteins, 2 mL
Immobilisez de façon covalente les protéines (ligands sulfhydryles) ou les peptides avec cystéine pour la purification par affinité à l’aide de colonnes et billes ’agarose activées par iodoacétyle.
Marque:  Thermo Scientific™ 20325
187.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10423805
  • 281.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Description
La résine de couplage Thermo Scientific™ SulfoLink est activée par l’iodoacétyle pour l’immobilisation covalente de peptides ou de protéines contenant du sulfhydryle pour la purification par affinité.
La résine de couplage SulfoLink est une agarose en microbilles poreuse, réticulée à 6 %, qui a été activée avec des groupes iodoacétyles. Lorsqu’ils sont incubés avec une solution de peptide ou de protéine contenant des résidus de cystéine réduits, les groupes iodoacétyle réagissent spécifiquement et efficacement avec les sulfhydryles exposés (-SH) pour former des liaisons thioéther covalentes et irréversibles qui fixent définitivement le peptide ou la protéine à la résine. Il en résulte une résine d’affinité sur mesure pour la purification d’anticorps, d’antigènes et d’autres molécules d’intérêt.
Des kits complets d’immobilisation SulfoLink sont disponibles pour les peptides et les protéines. Chaque kit contient tous les réactifs nécessaires à la préparation de l’échantillon de peptides ou de protéines respectif et cinq colonnes contenant 2 ml de résine SulfoLink pouvant être utilisées dans l’écoulement par gravité ou sur centrifugeuse pour des réactions de couplage efficaces et plusieurs cycles de purification par affinité. Un kit d’essai à colonne unique à utiliser avec des peptides ou des protéines est également disponible, ou bien la résine de couplage SulfoLink peut être achetée séparément.
Points clés :
  • Conjugaison spécifique via les groupes sulfhydryles (-SH) – les groupes iodoacétyle réagissent spécifiquement avec les sulfhydryles pour former des liaisons thioéther irréversibles
  • Kits distincts optimisés pour les peptides ou les protéines – les kits incluent des réactifs optimisés pour la préparation d’échantillons de peptides ou de protéines pour une immobilisation efficace
  • Rapide – les colonnes de centrifugation rapide augmentent la vitesse du protocole ; préparation et couplage des échantillons en 2 heures (peptides) à 3,5 heures (protéines)
  • Conditions de couplage flexibles – utilisation de tampons aqueux de pH compris entre 7,5 et 9,0, un solvant organique (p. ex., DMSO à 20 %) ou un dénaturant (guanidine·HCl), selon les besoins pour la solubilité des protéines ou des peptides pendant la réaction de couplage
  • Instructions faciles à suivre – protocoles rationalisés pour la préparation de l’échantillon, l’immobilisation et la purification par affinité
  • Haute capacité – immobilisation de 1 à 2 mg de peptide ou 2 à 20 mg de protéines par colonne de 2 ml de résine de couplage SulfoLink
Comprend :
Les kits contiennent des colonnes de résine SulfoLink (2 ml), des réactifs de préparation de protéines ou de peptides (p. ex., agent réducteur), un tampon de couplage, une solution de lavage, une solution de L-cystéine (pour l’extinction) et des colonnes de dessalage (kit de protéines uniquement)
Recommandées dans les cas suivants :
Immobiliser les peptides ayant des résidus de cystéine terminale pour purifier les anticorps qui ont été générés contre les immunogènes peptidiques préparés par conjugaison de maléimide ; immobiliser les anticorps de manière orientée à travers les sulfhydryles de la région charnière afin de s’assurer que les sites de liaison à l’antigène ne présentent pas d’encombrement stérique pour la purification par affinité des antigènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 mL
SulfoLink™
Kit d’immobilisation
1 à 20 mg de peptide ou de protéine par colonne
Affinité, résine d’agarose
Suffisant pour : Immobilisation de 1 mg de peptide ou 10 mg de protéine par colonne
• Colonne SulfoLink, 2 ml, 1 colonne
• tampon de préparation SulfoLink, 7,5 ml
• tampon de couplage SulfoLink, 120 ml
• solution de lavage, 25 ml,
• Boîte PBS (pour 500 ml), 1 boîte
• 2-mercaptoéthylamine· HCl, 6 mg
• Solution TCEP Bond-Breaker, pH neutre, 0,5 ml
• L-cystéine·HCl, 100 mg
• Colonne de centrifugation de dessalage Zeba, 5 ml, 1 colonne
• Accessoires pour colonne
Dès réception, stocker les composants à 4°C à l’abri de la lumière.
Kit de 1 colonnes
Haloacétyle
Colonne de centrifugation
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.