Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfanilamide 98 %
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- Le sulfanilamide est un composé de soufre organique possédant des propriétés antibactériennes qui sont structurellement similaires à l’acide p-aminobenzoïque (PABA)
- Il possède également une capacité inhibitrice compétitive contre les dihydroptéroates synthases bloquant la synthèse de l’acide folique
- Le sulfanilamide est en concurrence avec le PABA pour la prévention de la dihydroptéroate synthase enzymatique bactérienne, l’incorporation du PABA dans l’acide dihydrofolique, un précurseur immédiat de l’acide folique.Ceci se traduit par l’inhibition de la synthèse bactérienne de l’acide folique ainsi que par la synthèse de novo des purines et des pyrimidines, ce qui entraîne l’arrêt de la croissance cellulaire et la mort cellulaire.
Applications
- Ce composé montre une activité antibactérienne contre différentes espèces, y compris à Gram-positif, à Gram-négatif et Chlamydia
- Dans les réactions chimiques, ce composé peut servir d’intermédiaire pour la préparation d’anilines 2,6-disubstituées par substitution électrophile
- Le sulfanilamide montre une activité inhibitrice contre l’enzyme, l’anhydrase carbonique.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sulfanilamide |
Type | Sulfanilamide |
Note relative au nom | 98% |
Forme physique | Poudre cristalline |
Point de fusion | 163.0°C to 167.0°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Perte à la dessiccation | 0.5% max. (1 g, 105°C) |
Formule linéaire | 4-(H2N)C6H4SO2NH2 |
Beilstein | 14, 698 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfanilamide
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.