Learn More
Acide sulfamique, ≥ 99,5 % (alcalimétrique), Honeywell™
Code produit. 15690860
Click to view available options
Quantité:
1kg
2,5kg
5kg
25kg
4 x 5 kg
6 x 2,5 kg
≥ 99,5 % (alcalimétrique)
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants : utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie, et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques : synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux et les éléments, et réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5329-14-6
Formule moléculaire H3NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 97.088
Numéro MDL MFCD00011603
Clé InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
CID PubChem 5987
ChEBI CHEBI:9330
Nom IUPAC sulfamic acid
SMILES NS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfamic Acid
Résidus après l’allumage ≤0.02%
Quantité 4 x 5 kg
Formule linéaire NH2SO3H
Numéro UN UN2967
Poids de la formule 97.09
Pourcentage de pureté ≥99.5% (alkalimetric)