Learn More
Sulfaguanidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.86€ - 233.16€
Identifiants chimiques
CAS 57-67-0
Formule moléculaire C7H10N4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 214.25
Numéro MDL MFCD00038136
Clé InChI BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfaguanidine, sulphaguanidine, sulfaguanidin, guanicil, sulfaguine, aterian, sulfanilguanidine, sulfanilylguanidine, sulfoguanidine, abiguanil
CID PubChem 5324
Nom IUPAC 2-(4-aminophényl)sulfonylguanidine
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N=C(N)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10729808
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
431300250
25 g Flacon en verre
31.86€
25g
10165717
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
431301000
100 g Flacon en verre
88.94€
100g
10472298
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
431305000
500 g Flacon en verre
233.16€
500g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
57-67-0
214.25
BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N
5324
C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N=C(N)N
C7H10N4O2S
MFCD00038136
sulfaguanidine, sulphaguanidine, sulfaguanidin, guanicil, sulfaguine, aterian, sulfanilguanidine, sulfanilylguanidine, sulfoguanidine, abiguanil
2-(4-aminophényl)sulfonylguanidine
Especificaciones
Sulfaguanidine
57-67-0
Poudre
C7H10N4O2S
15,904
BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N
2-(4-aminophényl)sulfonylguanidine
5324
98%
190.5°C to 192.0°C
Blanc
97.5% min. (HPLC)
MFCD00038136
sulfaguanidine, sulphaguanidine, sulfaguanidin, guanicil, sulfaguine, aterian, sulfanilguanidine, sulfanilylguanidine, sulfoguanidine, abiguanil
C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N=C(N)N
214.25
214.25
Authentique
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-345-9
Nombre del producto
  • Sulfaguanidine
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado