Learn More
Orange Soudan G, pur
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sudan orange G |
Note relative au nom | Pure |
Spectre IR | Authentique |
Poids de la formule | 214.22 |
Qualité | Extra pur |
Conditionnement | Flacon en verre |
Spectrométrie UV | Complies |
Couleur | Rouge à orange |
Quantité | 25 g |
Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sudan Orange G
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.