Learn More
Cole-Parmer™ Vanne d’aspiration pour distributeur adaptable sur flacon Stuart™ Pressmatic
S’adapte au distributeur adaptable sur flacon Pressmatic modèle PD10P
Marque: Cole-Parmer™ 99955-68
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Vanne d’aspiration de rechange pour distributeur adaptable sur flacon Stuart™ PD10P PressmaticSpécification
Vanne d’aspiration | |
Distributeur adaptable sur flacons Pressmatic modèle PD10P |