Learn More
Buerkle™ Tête d’aspiration en acier inoxydable V4A
La tête d’aspiration en acier inoxydable Buerkle™ V4A est une tête d’aspiration remplaçable pour une utilisation avec l’échantillonneur Mini ViscoSampler Buerkle™.
Marque: Buerkle™ 5341-1004
53.12 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Têtes d’aspiration remplaçables pour échantillonneur Mini ViscoSampler
Spécification
Tête d’aspiration | |
Autoclavable | |
Foret de 4 mm |
Acier inoxydable (V4A) | |
Foret d’aspiration de 4 mm | |
Mini ViscoSampler |