Learn More
Octaacétate de saccharose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10752792
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126-14-7
Formule moléculaire C28H38O19
Poids moléculaire (g/mol) 678.59
Clé InChI ZIJKGAXBCRWEOL-SAXBRCJISA-N
Synonyme sucrose octaacetate, octaacetylsucrose, octa-o-acetylsucrose, d-+-sucrose octaacetate, fema no. 3038, sucrose octaacetate nf, d-+-saccharose octaacetate, 2,3,4,6,1',3',4',6'-octa-o-acetylsucrose, alpha-d-glucopyranoside, 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-beta-d-fructofuranosyl, tetraacetate
CID PubChem 31340
Nom IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacétyloxy-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-diacétyloxy-2,5-bis(acétyloxyméthyl)oxolan-2-yl]oxyoxan-2-yl]acétate de méthyle
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Sucrose octaacetate
Point de fusion >78.0°C
Couleur Blanc crème à blanc
Densité 1.2800g/mL
Point d’ébullition 250.0°C (1.0 mmHg)
Résidus d’allumage 0.1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 250 g
Merck Index 15,9013
Gravité spécifique 1.28
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,acetone,benzene,90g/l in ethanol
Poids de la formule 678.59
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Sucrose octaacetate