Learn More
Saccharose, cristaux, BAKER ANALYZED™ ACS Réactif, J.T.Baker™
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et en industrie spécialisée
172.00€ - 251.00€
Identifiants chimiques
CAS | 57-50-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H22O11 |
Poids moléculaire (g/mol) | 342.30 |
Numéro MDL | MFCD00006626 |
Clé InChI | CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N |
Synonyme | sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand |
CID PubChem | 5988 |
ChEBI | CHEBI:17992 |
Nom IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol |
SMILES | OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15548234
|
Avantor J.T.Baker
4072-01 |
500 g | Flacon poly |
172.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15558234
|
Avantor J.T.Baker
4072-05 |
2.5 kg | Flacon poly | ||||||
Identifiants chimiques
57-50-1 | |
342.30 | |
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N | |
5988 | |
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol |
C12H22O11 | |
MFCD00006626 | |
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand | |
CHEBI:17992 | |
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
Spécification
Sucrose | |
C12H22O11 | |
1L = 1.59kg | |
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N | |
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol | |
5988 | |
342.3 | |
Crystals |
57-50-1 | |
MFCD00006626 | |
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand | |
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O | |
342.30 | |
CHEBI:17992 | |
BAKER ANALYZED™ Réactif ACS |