Learn More
Saccharose (Brix) standard, 35%, Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
15 mL
Description
Solution étalon sucrose
• Solution étalon de sucrose dans l'eau
• Livrée avec certificat d'analyse
• Précison ±0,02% Brix (±0,00004 nD)
• Température de référence 20°C
• Etalon selon les directives ICUMSA
• Durée de vie: 1 ans
• Etalon
• Solution étalon de sucrose dans l'eau
• Livrée avec certificat d'analyse
• Précison ±0,02% Brix (±0,00004 nD)
• Température de référence 20°C
• Etalon selon les directives ICUMSA
• Durée de vie: 1 ans
• Etalon
Spécification
Spécification
Concentration | 35% |
Quantité | 15 mL |