Learn More
Chlorure de succinyle, env. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
32.10€ - 266.00€
Identifiants chimiques
CAS | 543-20-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H4Cl2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.98 |
Numéro MDL | MFCD00000749 |
Clé InChI | IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate |
CID PubChem | 10970 |
Nom IUPAC | Dichlorure de butanedioyl |
SMILES | C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10725971
|
Thermo Scientific Acros
132840250 |
25 g | Flacon en verre |
32.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10396680
|
Thermo Scientific Acros
132841000 |
100 g | Flacon en verre |
75.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10348993
|
Thermo Scientific Acros
132845000 |
500 g | Flacon en verre |
266.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
543-20-4 | |
154.98 | |
IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N | |
10970 | |
C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl |
C4H4Cl2O2 | |
MFCD00000749 | |
succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate | |
Dichlorure de butanedioyl |
Spécification
Succinyl chloride | |
16°C to 17°C | |
1.4070g/mL | |
76°C | |
ca. 95% | |
ClCOCH2CH2COCl | |
MFCD00000749 | |
15, 9004 | |
succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate | |
IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N | |
Dichlorure de butanedioyl | |
10970 | |
ca. 95% |
543-20-4 | |
Incolore à marron | |
190°C | |
Authentique | |
C4H4Cl2O2 | |
1.4700 to 1.472 | |
02, IV, 1921 | |
1.407 | |
Solubility in water: decomposes | |
C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl | |
154.98 | |
154.98 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection /des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-838-
- Succinyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.