Learn More
Chlorure de succinyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
65.40€ - 230.00€
Identifiants chimiques
CAS | 543-20-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H4Cl2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.974 |
Numéro MDL | MFCD00000749 |
Clé InChI | IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate |
CID PubChem | 10970 |
Nom IUPAC | Dichlorure de butanedioyl |
SMILES | C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11448317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18389.18 |
50 g |
65.40€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11458317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18389.30 |
250 g |
230.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is employed in the synthesis of biseugenyl succinate and bis(4-maleimidephenyl) succinate. It is also used as used as an important raw material and intermediate in pharmaceuticals, organic synthesis, agrochemicals and dye stuffs. It is also applied as hydrolytic reagent for the determination of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé dans la synthèse du succinate de biseugényle et du succinate de bis(4-maléimidephényle). Il est également utilisé comme une importante matière première et intermédiaire dans les produits pharmaceutiques, la synthèse organique, les produits agrochimiques et les produits à colorants. Il est également utilisé comme réactif hydrolytique pour la détermination de lʼeau.
Solubilité
Réagit violemment au contact de l'eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à lʼécart des agents oxydants, des bases, des alcools et de lʼeau / de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Identifiants chimiques
543-20-4 | |
154.974 | |
IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N | |
10970 | |
C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl |
C4H4Cl2O2 | |
MFCD00000749 | |
succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate | |
Dichlorure de butanedioyl |
Spécification
Succinyl chloride | |
16°C to 17°C | |
190°C | |
Acrid | |
1.471 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate | |
IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N | |
Dichlorure de butanedioyl | |
10970 | |
96% |
543-20-4 | |
1.407 | |
76°C (168°F) | |
C4H4Cl2O2 | |
MFCD00000749 | |
507064 | |
14,8873 | |
Reacts violently with water. | |
C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl | |
154.974 | |
154.98 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-838-0
missing translation for 'rtecsNumber' : WN4900000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only