Learn More
Acide succinique, sel disodique hexahydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
24.56€ - 122.61€
Identifiants chimiques
CAS | 6106-21-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H16Na2O10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 270.142 |
Clé InChI | ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate |
CID PubChem | 3083938 |
ChEBI | CHEBI:63686 |
Nom IUPAC | Disodium ; butanedioate ; hexahydrate |
SMILES | C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10215970
|
Thermo Scientific Acros
158751000 |
100 g |
24.56€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10796581
|
Thermo Scientific Acros
158755000 |
500 g |
73.57€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10708932
|
Thermo Scientific Acros
158750010 |
1kg |
122.61€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6106-21-4 | |
270.142 | |
disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate | |
CHEBI:63686 | |
C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+] |
C4H16Na2O10 | |
ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L | |
3083938 | |
Disodium ; butanedioate ; hexahydrate |
Spécification
Succinic acid, disodium salt hexahydrate | |
6106-21-4 | |
Marron à jaune | |
37,0 % à 41,0 % (90°C) | |
0.97 | |
C4H16Na2O10 | |
15, 8808 | |
Solubilité dans l’eau :270 g/l d’eau (25°C).Autres solubilités : insoluble dans l’alcool | |
C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+] | |
270.142 | |
CHEBI:63686 | |
0.97 | |
Liquide |
0.97 | |
120,0°C | |
7 à 9 (0,4 M de solution aqueuse) | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
02, 606 | |
disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate | |
ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L | |
Disodium ; butanedioate ; hexahydrate | |
3083938 | |
270.13 | |
0,005% max. |
RUO – Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide succinique, sel disodique hexahydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals