Learn More
Succinate, solution tampon de 0,2M, pH 5,0, Thermo Scientific™
61.51€ - 94.17€
Identifiants chimiques
CAS | 150-90-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H4Na2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.052 |
Numéro MDL | MFCD00002789 |
Clé InChI | ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L |
CID PubChem | 9020 |
ChEBI | CHEBI:63675 |
Nom IUPAC | disodium ; butanedioate |
SMILES | C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15436019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63863.AK |
250 mL |
61.51€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15446019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63863.AP |
500 mL |
94.17€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
150-90-3 | |
162.052 | |
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L | |
CHEBI:63675 | |
C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
C4H4Na2O4 | |
MFCD00002789 | |
9020 | |
disodium ; butanedioate |
Spécification
Succinate buffer soln. | |
Incolore | |
5.0 | |
C4H4Na2O4 | |
MFCD00002789 | |
C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
162.052 | |
CHEBI:63675 |
150-90-3 | |
0.2 M | |
Liquide | |
Odorless | |
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; butanedioate | |
9020 |
Sécurité et traitement
H335
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : 2° à 8°C