Learn More
Succinate, solution tampon de 0,2M, pH 4,0, Thermo Scientific™
41.59€ - 68.20€
Identifiants chimiques
CAS 150-90-3
Formule moléculaire C4H4Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 162.052
Numéro MDL MFCD00002789
Clé InChI ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 9020
ChEBI CHEBI:63675
Nom IUPAC disodium ; butanedioate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15465809
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63619.AK
250 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15475809
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63619.AP
500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
150-90-3
162.052
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
CHEBI:63675
C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
C4H4Na2O4
MFCD00002789
9020
disodium ; butanedioate
Spécification
Succinate buffer soln.
Incolore
4.0
C4H4Na2O4
MFCD00002789
C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
162.052
CHEBI:63675
150-90-3
0.2 M
Liquide
Odorless
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
disodium ; butanedioate
9020
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H335
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : 2° à 8°C