Learn More
Chlorure de Suberoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
87.90€ - 262.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10027-07-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12Cl2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 211.082 |
Numéro MDL | MFCD00000764 |
Clé InChI | PUIBKAHUQOOLSW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | suberoyl chloride, suberoyl dichloride, suberic acid dichloride, suberyl chloride, suberyl dichloride, acmc-1bonz, octanedioic acid dichloride |
CID PubChem | 534653 |
Nom IUPAC | Dichlorure d’octanedioyle |
SMILES | C(CCCC(=O)Cl)CCC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430428
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24580.06 |
5 g |
87.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440428
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24580.14 |
25 g |
262.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Suberoyl chloride is used as a reagent to synthesize hydroxyferrocifen hybrid compounds that have antiproliferative activity against triple negative breast cancer cells. It is also used as a cross-linking agent to cross-link Chitosan (C315015) membranes, and also improves the membrane’s integrity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de suberoyle est utilisé comme réactif pour synthétiser des composés hybrides hydroxyferrocifène qui ont une activité antiproliférative contre les cellules de cancer du sein à triple négatif. Il est également utilisé comme agent de réticulation pour les membranes Chitosan (C315015) à réticulation et améliore également l’intégrité de la membrane.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau.
Identifiants chimiques
10027-07-3 | |
211.082 | |
PUIBKAHUQOOLSW-UHFFFAOYSA-N | |
534653 | |
C(CCCC(=O)Cl)CCC(=O)Cl |
C8H12Cl2O2 | |
MFCD00000764 | |
suberoyl chloride, suberoyl dichloride, suberic acid dichloride, suberyl chloride, suberyl dichloride, acmc-1bonz, octanedioic acid dichloride | |
Dichlorure d’octanedioyle |
Spécification
Suberoyl chloride | |
1.172 | |
>110°C (230°F) | |
ClOC(CH2)6COCl | |
MFCD00000764 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
C(CCCC(=O)Cl)CCC(=O)Cl | |
211.082 | |
211.09 |
10027-07-3 | |
162°C to 163°C (15 mmHg) | |
C8H12Cl2O2 | |
1.468 | |
UN3265 | |
suberoyl chloride, suberoyl dichloride, suberic acid dichloride, suberyl chloride, suberyl dichloride, acmc-1bonz, octanedioic acid dichloride | |
PUIBKAHUQOOLSW-UHFFFAOYSA-N | |
Dichlorure d’octanedioyle | |
534653 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only