Learn More
Sampling Systems™ Sub Sampler
Le Sub Sampler de Sampling Systems™ convient parfaitement aux liquides, tels que l’eau, les huiles, les boues et bien plus encore.
Marque: Sampling Systems™ 5073A-1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les pièces de contact sont fabriquées en laiton avec suppresseur d’étincelles
- Le flacon peut être facilement retiré à l’aide d’un système de clic breveté
Spécification
Laiton nickelé | |
1 000 ml | |
125 mm |
Flacon en verre amovible | |
Échantillonnage de matières liquides | |
300 mm |