Learn More
Fisherbrand™ Réservoirs de gel horizontal pour l’enseignement SUB-GEL PROMO
Les réservoirs de gel d’enseignement SUB-GEL sont idéales pour la démonstration de l’électrophorèse horizontale sur gel. Ils aident les enseignants à démontrer l’électrophorèse horizontale sur gel à de nombreux étudiants en utilisant un seul réservoir de gel et une seule source d’alimentation.
Marque: Fisherbrand™ FTGT6XMINI4-CS300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction moulée par injection de haute qualité
- Cuves de coulage ‘Plug-and-go’ sans fuite
- Plateaux de gel transparents aux UV
- Peignes réglables en hauteur
- Faibles volumes de gel et de tampon
- Électrodes de type cassette - difficiles à casser et faciles à changer
- Chaque réservoir est disponible avec ou sans alimentation
Spécification
Douze x 8 échantillons, MC 1 mm (2 peignes par gel) | |
Demonstrating Horizontal Gel Electrophoresis to Students | |
7 x 7 cm (2,7 x 2,7 po) | |
96 samples with standard comb option, 196 samples using optional 16 sample combs | |
39,5 x 23 x 9 cm (15,5 x 9 x 3,5 po) |
Débit de gel maximum :Six mini-gels de 70 mm x 70 mm | |
Station de travail pour salle de classe 6X Mini | |
Four SUB-GEL 6X Mini units (Cat. No 15321357) and power supply (Cat. No 12613546) | |
1200 mL |