Learn More
Fisherbrand™ Réservoirs de gel horizontal pour l’enseignement SUB-GEL PROMO
Les réservoirs de gel d’enseignement SUB-GEL sont idéales pour la démonstration de l’électrophorèse horizontale sur gel. Ils aident les enseignants à démontrer l’électrophorèse horizontale sur gel à de nombreux étudiants en utilisant un seul réservoir de gel et une seule source d’alimentation.
Marque:  Fisherbrand™ FTGT6XMINI-NANO300
Code produit. 15331357
  • 692.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Construction moulée par injection de haute qualité
  • Cuves de coulage ‘Plug-and-go’ sans fuite
  • Plateaux de gel transparents aux UV
  • Peignes réglables en hauteur
  • Faibles volumes de gel et de tampon
  • Électrodes de type cassette - difficiles à casser et faciles à changer
  • Chaque réservoir est disponible avec ou sans alimentation
Spécification
Spécification
Douze x 8 échantillons, MC 1 mm (2 peignes par gel)
Applications : Enseignement – idéal pour démontrer l’électrophorèse sur gel horizontale aux classes d’étudiants, électrophorèse à haut débit sur mini gels
7 x 7 cm (2,7 x 2,7 po)
96 échantillons avec peigne standard en option, 196 échantillons utilisant 16 peignes pour échantillons en option
39,5 x 23 x 9 cm (15,5 x 9 x 3,5 po)
Débit de gel maximum :Six mini-gels de 70 mm x 70 mm
Cuve à gel pour l’enseignement, 6 plateaux UV
Six plateaux UV 70 mm x 70 mm, douze peignes de 8 échantillons, douze cuves de coulage, guides de chargement et câbles ; alimentation supplémentaire (n° de catalogue 12643546)
1 200 ml