Learn More
Styrène-d8, pour RMN, 98+ % d’atome D, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
105.00€ - 343.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19361-62-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.201 |
Numéro MDL | MFCD00044231 |
Clé InChI | PPBRXRYQALVLMV-GDALLCCDSA-N |
Synonyme | styrene-d8, 2h8 styrene, perdeuteriostyrene, benzene-d5, ethenyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-1,2,2-trideuterioethenyl benzene, benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-ethenyl-1,2,2-d3, styrene d8, phenethylene-d8, phenylethene-d8, vinylbenzene-d8 |
CID PubChem | 88025 |
Nom IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeutério-6-(1,2,2-trideutérioéthényl)benzène |
SMILES | C=CC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10125113
|
Thermo Scientific Acros
175390010 |
1 g | Flacon en verre |
105.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10072360
|
Thermo Scientific Acros
175390050 |
5 g | Flacon en verre |
343.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMRIdentifiants chimiques
19361-62-7 | |
112.201 | |
PPBRXRYQALVLMV-GDALLCCDSA-N | |
88025 | |
C=CC1=CC=CC=C1 |
C8H8 | |
MFCD00044231 | |
styrene-d8, 2h8 styrene, perdeuteriostyrene, benzene-d5, ethenyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-1,2,2-trideuterioethenyl benzene, benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-ethenyl-1,2,2-d3, styrene d8, phenethylene-d8, phenylethene-d8, vinylbenzene-d8 | |
1,2,3,4,5-pentadeutério-6-(1,2,2-trideutérioéthényl)benzène |
Spécification
Styrene-d8 | |
Incolore | |
0,9700 g/ml | |
32°C | |
0,05 % max. (coulométrique) | |
50.0°C to 51.0°C (25.0mmHg) | |
C6D5CD=CD2 | |
styrene-d8, 2h8 styrene, perdeuteriostyrene, benzene-d5, ethenyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-1,2,2-trideuterioethenyl benzene, benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-ethenyl-1,2,2-d3, styrene d8, phenethylene-d8, phenylethene-d8, vinylbenzene-d8 | |
C=CC1=CC=CC=C1 | |
112.201 | |
112.22 |
Liquide | |
98+ atom% D | |
98,0% min | |
1.5443 | |
19361-62-7 | |
C8H8 | |
MFCD00044231 | |
PPBRXRYQALVLMV-GDALLCCDSA-N | |
1,2,3,4,5-pentadeutério-6-(1,2,2-trideutérioéthényl)benzène | |
88025 | |
RMN |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 242-995-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Styrene-d8, stabilized
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH208-Contient 4-tert-Butyl catechol. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.