Learn More
Techne™ Microtubes en polypropylène vierge Stuart™
173.04€ - 472.21€
Spécification
Matériau du bouchon | Virgin polypropylene |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | Polypropylène vierge |
Nb par paquet | 1 000/boîte |
Conditionnement | 1 000/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13018513
|
Techne™
99968-00 |
200 μl |
472.21€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11573919
|
Techne™
99968-01 |
500 μl |
173.04€
1000 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Virgin polypropylene | |
Polypropylène vierge | |
1 000/boîte |
Transparent | |
1 000/boîte |