Learn More
Cole-Parmer™ Pompe à vide Stuart™
Compatibilité chimique idéale pour les applications à évaporateur rotatif
Marque:  Cole-Parmer™ 99966-96
3468.59 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11456648
  • 3870.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Sa construction solide en PTFE et FFKM résiste à la plupart des solvants
  • Régulez le niveau de vide à l’aide du bouton de réglage
  • Les ballons intégrés préviennent l’infiltration de liquides
Spécification
Spécification
PTFE
Pompe à vide
230 V
Convient à toutes les applications nécessitant une génération de vide et à une utilisation avec l’évaporateur rotatif Stuart
Convient à toutes les applications nécessitant une génération de vide et à une utilisation avec l’évaporateur rotatif Stuart