Learn More
Techne™ Refroidisseur à plongeur modèle RU-200
Conçu pour une utilisation lorsque des températures allant jusqu’à 35°C sont nécessaires. Les refroidisseurs à plongeur modèle RU-200 Techne™ s’adaptent parfaitement et discrètement dans le coin du bain et peuvent être fixés avec un support de montage spécialement conçu (fourni).
Marque: Techne™ 14576-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Si le refroidissement peut être réalisé à l’aide d’eau du robinet froide, il est recommandé d’utiliser un refroidisseur à plongeur qui permet d’économiser de l’eau et est plus facile et plus pratique à utiliser.- Unités de réfrigération compactes pour atteindre des températures allant jusqu’à 35°C (avec de l’huile basse température Techne)
- La tête de refroidissement du refroidisseur à plongeur s’adapte parfaitement au coin d’un bain liquide Techne (série RU de refroidisseurs à plongeur)
- Conçu pour une utilisation avec les bains de liquide Techne
Spécification
-20°C | |
RU-200 | |
85 mm | |
230 V |