Learn More
Cole-Parmer™ Aiguille en acier inoxydable
Conçu pour être utilisé avec les concentrateurs d’échantillons Techne™. Les aiguilles en acier inoxydable Techne™ sont idéales pour les applications telles que la préparation d’échantillons, le dépistage de médicaments, les dosages d’hormones, l’analyse chromatographique et la numération par scintillation.
705.00€ - 1093.17€
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11426578
|
Cole-Parmer™
36620-96 |
Acier inoxydable | 76 mm |
705.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11436578
|
Cole-Parmer™
36620-97 |
Acier inoxydable | 127 mm |
860.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11446578
|
Cole-Parmer™
36620-99 |
PTFE | 76 mm |
930.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11456578
|
Cole-Parmer™
36620-98 |
PTFE | 127 mm |
1093.17€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pour une utilisation avec les concentrateurs d’échantillons Techne™
- Aiguilles en acier inoxydable haute qualité
- Vendus par boîtes de 100
Spécification
Aiguille | |
Lot de 100 |