Learn More
Cole-Parmer™ Clips de rechange Stuart™ pour porte-tube Stuart™ SB3/1
Remplace les clips de micro-tubes cassés ou affaiblis pour le porte-tube Stuart™ SB3/1. Les clips de rechange pour support de tube Stuart™ SB3/1 peuvent accueillir des microtubes de 10 à 11,5 ml.
Marque: Cole-Parmer™ 00077-25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Clips remplaçables pour porte-tubes SB3/1
- Accueille des microtubes de 10 à 11,5 mm de diamètre
Spécification
Clip de rechange | |
Porte-tubes SB3/1 |