Learn More
Cole-Parmer™ Mini-agitateur Stuart™ SM5/SWIRL
Agitateur magnétique puissant et léger à faible encombrement. Le mini-agitateur Stuart™ SM5/SWIRL est fabriqué en polypropylène et en polycarbonate robustes.
Marque: Cole-Parmer™ 04801-21
167.08 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Agitateur léger.
- Capable d’agiter jusqu’à 1 L.
- Adaptateur secteur universel.
- Protection antimicrobienne BioCoate.
- Polypropylène robuste avec un dessus en polycarbonate résistant aux produits chimiques.
Spécification
350 à 2 000 tr/min | |
120/230 V | |
66 mm | |
120 à 230 V, 50/60 Hz | |
SM5/Swirl Fascia | |
500 g |
Polypropylène | |
66 x 143 x 143 mm | |
143 mm | |
50/60 Hz | |
Mini-agitateur magnétique |