Learn More
Cole-Parmer™ Mini-agitateur magnétique Stuart™ SM5/Bibby Fascia
Compact et capable d’agiter jusqu’à 1 L.
Marque: Cole-Parmer™ 10102-45
194.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résiste aux éclaboussures et déversements de produits chimiques mineurs - boîtier en polypropylène et plaque supérieure en polycarbonate
- Vitesse sélectionnable jusqu’à 2 000 tr/min
- L’unité est conçue pour l’agitation de liquides dans un récipient non métallique à fond plat à l’aide d’un barreau d’agitation magnétique
Spécification
350 à 2 000 tr/min | |
1 L | |
66 x 143 x 143 mm (H x l x P) | |
230/110 V, 50/60 Hz | |
Protection antimicrobienne BioCoate | |
Mini-agitateur magnétique |
Polypropylène | |
120/230 V | |
143 mm | |
50/60 Hz | |
SM5/Bibby Fascia | |
500 g |