Learn More
Techne™ Plaque PCR à 96 puits à jupe Stuart™
These 96-well PCR plates are skirted to reduce plate distortion and provide stability.
223.00€ - 312.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Nbre de puits | 96 |
Nb par paquet | 25 |
Profile | Bas |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13048523
|
Techne™
16210-30 |
Noir |
312.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13038523
|
Techne™
10125-26 |
Transparent |
308.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13058523
|
Techne™
16210-31 |
Blanc |
223.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Fully skirted to reduce distortion and promote stability
- Available in Black, Clear and White
Spécification
Étalon | |
96 | |
Bas |
8 x 12 | |
25 | |
25/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Techne™ Plaque PCR à 96 puits à jupe Stuart™