Learn More
Cole-Parmer™ Doseur de coagulant simultané Stuart™
The Simultaneous Coagulant Doser is used to add coagulant for the removal particle impurities present during water treatment processes.
Marque:  Cole-Parmer™ SW6/2
Code produit. 13191611
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Promotes the clumping of fine floc into larger floc to allow easier separation from the water
Spécification
Spécification
Floculateur SW6