Learn More
Cole-Parmer™ Rack en acier inoxydable pour bain-marie à agitation Stuart™
Améliorez la polyvalence de votre bain-marie Stuart™
266.48€ - 268.96€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Bain-marie à agitation |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10725004
|
Cole-Parmer™
12152-95 |
Tubes de culture de 120 x 13 mm |
268.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12738988
|
Cole-Parmer™
12152-93 |
25 tubes à centrifuger de 50 ml |
266.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10181133
|
Cole-Parmer™
12152-94 |
143 microtubes de 1,5 ml |
268.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12728988
|
Cole-Parmer™
12152-98 |
Tubes de culture de 30 x 26 mm |
268.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10600394
|
Cole-Parmer™
12152-96 |
Tubes de culture de 72 x 16 mm |
268.96€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12718988
|
Cole-Parmer™
12152-97 |
56 tubes à centrifuger de 15 ml |
268.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Choisissez parmi ces accessoires pour rendre votre appareil plus polyvalent
- Conçu pour être facilement interchangé avec les bains-marie Stuart et les bains-marie d’agitation
Spécification
Bain-marie à agitation | |
Acier inoxydable |