Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur de plaque chauffante numérique (noir) Premium StuartTM, température ambiante à 450°C, céramique
Plage d’agitation : 50 à 2000 tr/min ; Forme : Carré ; Taille : 6 x 6 po
Marque: Cole-Parmer™ 04806-85
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le témoin lumineux de surchauffe de la surface clignote lorsque la température de la plaque est supérieure à 50°C
- Le panneau avant durable résiste aux déversements et aux produits chimiques
- Disponibles en différentes configurations de surface de plaque et de couleur de corps
Spécification
Céramique | |
Noir | |
Métal à revêtement en poudre noir | |
Numérique haut de gamme | |
6 x 6 in | |
Température ambiante à 450°C | |
50/60 Hz | |
30 cm | |
500 W | |
Carré | |
15 L | |
3 ans | |
TFT couleur |
230 V | |
Deux barreaux d’agitation revêtus de PTFE de 25 mm et cordon d’alimentation avec fiche. | |
230 VCA, 50/60 Hz | |
11,75 in | |
9,3 cm | |
3,625 in | |
18 cm | |
7 in | |
Agitateur à plaque chauffante | |
1 | |
50 à 2 000 tr/min | |
CE |