Learn More
Cole-Parmer™ SHP-400 Series Premium Digital Stirring Hotplate
The SHP-400 Series Premium Digital Stirring Hotplate provides accurate stirring and heating with an advanced control algorithm.
Marque:  Cole-Parmer™ 04806-65
Code produit. 16361796
  • 1190.01€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le témoin lumineux de surchauffe de la surface clignote lorsque la température de la plaque est supérieure à 50°C
  • Le panneau avant durable résiste aux déversements et aux produits chimiques
  • Disponibles en différentes configurations de surface de plaque et de couleur de corps
Spécification
Spécification
Aluminium
Bleu
Métal à revêtement en poudre bleu
Numérique
6 x 6 in
Température ambiente à 325°C
50/60 Hz
30 cm
700 W
Carré
15 L
3 ans
TFT
230 V
2 barreaux d’agitation à revêtement PTFE (25 mm) et cordon d’alimentation avec fiche
230 VCA, 50/60 Hz
11,813 in
9,3 cm
3 in
18 cm
7 in
Agitateur à plaque chauffante
1
50 à 2 000 tr/min
CE